Learn More
Dräger™ Paquetes de baterías para el monitor multigases X-am™ 7000
Código de producto. 11352090
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Paquete de batería estándar
Duración de la batería:
9 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Duración de la batería Tamaño de la unidad
11352090 Paquete de batería estándar 9 h cada uno
1 options
Código de producto. 11352090 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8317408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Accesorio para los monitores multigases X-am 7000.
Accesorio para los monitores multigases X-am 7000.
Especificaciones
Duración de la batería 9 h
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15 x 14 x 7,5 cm (6 x 5,5 x 3 pulg.)
Para utilizar con (equipo) Monitor multigases Draeger X-am 7000
Tipo Paquete de batería estándar
Altura (imperial) 3 pulg
Altura (métrico) 7,5cm
Clasificación IP IP67
Longitud (imperial) 6 pulg
Longitud (métrico) 15 cm
Peso (imperial) 21,12 oz
Peso (métrico) 600 g
Anchura (imperial) 5,5 in
Anchura (métrico) 14 cm