Learn More
Dräger™ Chips CMS: dióxido de carbono
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Marca: Dräger™ 6406070
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.Especificaciones
De 700 a 1100 hpa | |
De 1 a 30 mg/l | |
De 25 a 140 s | |
De 0 °C a 40 °C |
Chip CMS de dióxido de carbono | |
De 1000 a 25000 | |
De 32° a 104 °F |