Learn More
Dräger™ Chips CMS: dióxido de carbono
Adecuado para 10 mediciones de un gas
228.00€ - 244.00€
Especificaciones
Presión del aire | De 700 a 1100 hpa |
---|---|
Tipo | Chip CMS de dióxido de carbono |
Rango de humedad | De 1 a 30 mg/l |
Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 104 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de medición | Tiempo de respuesta | Rango de humedad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de medición | Tiempo de respuesta | Rango de humedad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10669285
|
Dräger™
6406190 |
Chip CMS de dióxido de carbono | De 200 a 3000 | De 60 a 260 s | De 1 a 30 mg/l |
244.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10573612
|
Dräger™
6406070 |
Chip CMS de dióxido de carbono | De 1000 a 25000 | De 25 a 140 s | De 1 a 30 mg/l |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12314143
|
Dräger™
6406210 |
Chip CMS de dióxido de carbono | Del 1 al 20 % | De 12 a 120 s | De 1 a 30 mg/l |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.Especificaciones
De 700 a 1100 hpa | |
De 1 a 30 mg/l | |
De 0 °C a 40 °C |
Chip CMS de dióxido de carbono | |
De 32° a 104 °F |