Learn More
Dowex™ 50WX4 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
53.10€ - 522.00€
CAS | 11113-61-4 |
---|---|
Número MDL | MFCD00132725 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11318815
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13917.18 |
50 g |
53.10€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11328815
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13917.30 |
250 g |
161.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11338815
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13917.0B |
1000 g |
522.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) is used for the conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is also used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsDowex|r 50WX4 100-200 (H) is used for the conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is also used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
11113-61-4 | |
MFCD00132725 |
Especificaciones
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) | |
11113-61-4 | |
MFCD00132725 | |
Insoluble in water. |
Seguridad y manipulación
P280-P305+P351+P338-P310
H318.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only