Learn More
Dowex™ 50WX4 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) is used for the conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is also used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dowex|r 50WX4 100-200 (H) se utiliza para la conversión de D,L-gliceraldehído 3-fosfato dietilo acetal (sal de bario) en tratamientos con agua hirviendo a aldehído D,L-gliceraldehído 3-fosfato libre. También se utiliza para investigar el efecto del tamaño de las partículas sobre la carga de fármacos y los perfiles de liberación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dowex™ 50WX4 100-200 (H) |
| Cantidad | 1000 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |