Learn More
Dowex™ 50WX4 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318815 50 g 50 g
11328815 250 g 250 g
11338815 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13917.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 11113-61-4
Dowex™ 50WX4 100-200 (H) is used for the conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate. It is also used to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dowex|r 50WX4 100-200 (H) se utiliza para la conversión de D,L-gliceraldehído 3-fosfato dietilo acetal (sal de bario) en tratamientos con agua hirviendo a aldehído D,L-gliceraldehído 3-fosfato libre. También se utiliza para investigar el efecto del tamaño de las partículas sobre la carga de fármacos y los perfiles de liberación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11113-61-4
Número MDL MFCD00132725
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dowex™ 50WX4 100-200 (H)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.