Learn More
Thermo Scientific™ Dog (Beagle) S9 Fractions
Liver S9 fractions prepared from a pool of male Beagle Dogs (total protein concentration: 20mg/mL).
Marca:  Thermo Scientific™ DGS9PL
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Código de producto. 10858850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
We provide liver subcellular fractions from a variety of tox species, including human, nonhuman primates (Cynomolgus Monkey and Rhesus Monkey), dog (Beagle), rat (Sprague-Dawley), mouse (CD-1 and Balb-c), and trout (Oncorhynchus mykiss). Custom species are available upon request.
Especificaciones
Especificaciones
20 mg⁄ml
1 mL
Store between -60°C and -85°C.
Male
S9 Fraction
Frozen
Research Grade
Tube
Dog/Canine
Pooled
Dry Ice
Liver
Gibco™