Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecilsulfato de sal sódica, 99+ %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327310025
Detalles adicionales : CAS : 151-21-3 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
(0.1 M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm | |
Blanco | |
Polvo | |
99+% | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
2.5 kg | |
Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C) | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodio, dodecilsulfato | |
3423265 | |
288.38 | |
Auténtico |
Dodecyl sulfate, sodium salt | |
151-21-3,7757-82-6,7647-14-5 | |
206.0°C | |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate | |
>150°C | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
≥99% | |
Biología molecular |
Seguridad y manipulación
- Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.