Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA100
Incorpora resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados.
666.17€ - 7625.32€
Especificaciones
Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 13 μm |
pH | De 2 a 12,5 |
Tamaño de poro | No poroso |
Temperatura | 90°C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11361723
|
Thermo Scientific™
043010 |
13 μm | 4 mm | 250 mm |
1354.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11371723
|
Thermo Scientific™
043011 |
13 μm | 9 mm | 250 mm |
2740.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15510224
|
Thermo Scientific™
088761 |
13 μm | 2 mm | 50 mm |
871.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11381723
|
Thermo Scientific™
043018 |
13 μm | 4 mm | 50 mm |
666.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15500224
|
Thermo Scientific™
088760 |
13 μm | 2 mm | 250 mm |
2445.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15590214
|
Thermo Scientific™
088759 |
13 μm | 22 mm | 250 mm |
7625.32€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15540224
|
Thermo Scientific™
088764 |
13 μm | 9 mm | 50 mm |
1292.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15550224
|
Thermo Scientific™
088765 |
13 μm | 22 mm | 50 mm |
2512.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice la resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados con las columnas de oligonucleótidos Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.
- Resina polimérica no porosa y pelicular de 13 μm con MicroBeads™ con grupo amino funcional cuaternario enlazado
- Capacidad de resolución n, n-1 para oligonucleótidos
- Resuelve oligonucleótidos con estructuras secundarias
- Compatible con disolventes, pH alto y altas temperaturas
- Analiza muestras clínicas basadas en fosforotioato
- Permite una sencilla aplicación
Especificaciones
4000 psi (275 bar) | |
De 2 a 12,5 | |
90°C | |
Intercambio iónico |
13 μm | |
No poroso | |
Amonio cuaternario |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.