Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de oligonucleótidos DNAPac™ PA100
BIOPHARMA
Código de producto. 11361723
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
9 mm
9 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11361723 250 mm 4 mm 1 PCS
11371723 250 mm 9 mm cada uno
15510224 50 mm 2 mm cada uno
11381723 50 mm 4 mm cada uno
15500224 250 mm 2 mm cada uno
15590214 250 mm 22 mm cada uno
15540224 50 mm 9 mm cada uno
15550224 50 mm 22 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11361723 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 043010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpora resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados.
Utilice la resina de intercambio aniónico fuerte para la purificación y el análisis de alta resolución de oligonucleótidos sintéticos y modificados con las columnas de oligonucleótidos Thermo Scientific™ Dionex™ DNAPac™ PA100.
  • Resina polimérica no porosa y pelicular de 13 μm con MicroBeads™ con grupo amino funcional cuaternario enlazado
  • Capacidad de resolución n, n-1 para oligonucleótidos
  • Resuelve oligonucleótidos con estructuras secundarias
  • Compatible con disolventes, pH alto y altas temperaturas
  • Analiza muestras clínicas basadas en fosforotioato
  • Permite una sencilla aplicación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 1 mL/min
Para utilizar con Sistema de cromatografía ASRS, DX-500 BioLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Compatibilidad de fase móvil pH de 2 a 12,5, 100 % compatible con disolventes orgánicos comunes, eluyente en forma iónica, cloruro, acetato o bromuro en litio, formas de amonio o sodio
Tamaño de partículas 13 μm
pH De 2 a 12,5
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura 90°C
Fase estacionaria Amonio cuaternario
Línea de productos DNAPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.