Learn More
Abnova™ DNAL4 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00010126-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104532
  • en la oferta / 25 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH02968
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
37.29
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MGETEGKKDEADYKRLQTFPLVRHSDMPEEMRVETMELCVTACEKFSNNNESAAKMIKETMDKKFGSSWHVVIGEGFGFEITHEVKNLLYLYFGGTLAVCVWKCS
PIG27
DNAL4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10126
DNAL4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DNAL4
Human
Recombinant
Solution