Descripción
- Compatibilidad química con ésteres, bases y alcoholes
- No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
Material (membrana) | Nailon |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 2,8 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Título del producto
Cytiva Filtros de jeringa DMSO-Safe Acrodisc™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido