Learn More
Abnova™ DLX2 (Human) Recombinant Protein
Human DLX2 partial ORF (NP_004396.1, 1 a.a. - 110 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001746-Q02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033905
  • 359.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-07-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MTGVFDSLVADMHSTQIAASSTYHQHQQPPSGGGAGPGGNSSSSSSLHKPQESPTLPVSTATDSSYYTNQQHPAGGGGGGGSPYAHMGSYQYQASGLNNVPYSAKSSYDL
Especificaciones
Especificaciones
NP_004396.1
distal-less homeobox 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DLX2
GST
1746
Wheat germ expression system
10 μg
TES-1, TES1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer