Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ para 150 amidas HILIC
Diseñadas para la separación de biomoléculas hidrófilas en modo HILIC; una opción excelente para las separaciones de glicano.
Marca: Thermo Scientific™ 16726-152130
1059.99 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.76900kg
Descripción
Diseñadas para la separación de biomoléculas hidrófilas en modo HILIC, las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ de 150 amidas HILIC son una opción excelente para las separaciones de glicano. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada, las columnas Thermo Scientific Accucore proporcionan separaciones biomoleculares rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 µm.
Partículas de núcleo sólido resistentes y reproducibles de 2,6 µm- Separaciones rápidas con excelente resolution y bajas contrapresiones
- Fase de amidas unida a partículas de núcleo sólido con un diámetro de poro de 150 Å
- Alta retención de una amplia gama de analitos hidrófilos en el modo HILIC
- Recomendado para biomoléculas hidrófilas como glicanos
Especificaciones
Columna analítica | |
150 mm | |
Núcleo sólido esférico | |
De 2 a 9 | |
80 m²/g | |
N/D | |
Accucore | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
150 Å | |
60°C | |
Amida | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.