Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ para 150 amidas HILIC
Diseñadas para la separación de biomoléculas hidrófilas en modo HILIC; una opción excelente para las separaciones de glicano.
594.83€ - 1197.22€
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13445689
|
Thermo Scientific™
16726-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
843.57€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15230349
|
Thermo Scientific™
16726-013005 |
2,6 μm | 10 mm |
1189.80€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13419748
|
Thermo Scientific™
16726-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
992.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15240349
|
Thermo Scientific™
16726-014005 |
2,6 μm | 10 mm |
1197.22€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13475689
|
Thermo Scientific™
16726-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
1139.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13405699
|
Thermo Scientific™
16726-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1139.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13425689
|
Thermo Scientific™
16726-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
868.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13455689
|
Thermo Scientific™
16726-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
992.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13495689
|
Thermo Scientific™
16726-252130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 250 mm |
1189.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13485689
|
Thermo Scientific™
16726-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
1139.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13435689
|
Thermo Scientific™
16726-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
992.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13425699
|
Thermo Scientific™
16726-157569 |
2,6 μm | 0,075 mm | 150 mm |
1099.16€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13415699
|
Thermo Scientific™
16726-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
594.83€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Diseñadas para la separación de biomoléculas hidrófilas en modo HILIC, las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ de 150 amidas HILIC son una opción excelente para las separaciones de glicano. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada, las columnas Thermo Scientific Accucore proporcionan separaciones biomoleculares rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 µm.
Partículas de núcleo sólido resistentes y reproducibles de 2,6 µm- Separaciones rápidas con excelente resolution y bajas contrapresiones
- Fase de amidas unida a partículas de núcleo sólido con un diámetro de poro de 150 Å
- Alta retención de una amplia gama de analitos hidrófilos en el modo HILIC
- Recomendado para biomoléculas hidrófilas como glicanos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.