Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels for Thermal Transfer Printers
These water dissolvable labels can be washed away without leaving behind any residue.
Marca: Brady™ 198760
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
La etiqueta de papel soluble en agua es autoadhesiva y extremadamente fácil de aplicar. Al exponer la etiqueta al agua caliente se disolverá completamente en un plazo de 30 segundos, sin dañar la superficie a la que se aplicó.
- No deja residuos
- Reduce la mano de obra necesaria para retirar las etiquetas
- Reduce el mantenimiento de filtros y drenajes
- Permite una reidentificación sencilla de elementos reutilizables en una amplia gama de sectores
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Papel (B-403) | |
No estéril | |
Impresoras de etiquetas BradyPrinter serie i5100, i7100 y PR Plus, impresora serie IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
3000 etiquetas | |
De -70 °C a +100 °C | |
28,6 mm | |
25,4 mm |
Acrílico | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Seguimiento de recursos, identificación general, etiquetado de laboratorios, marcado de almacén | |
1 | |
Rectángulo | |
0,076 mm | |
50,8 mm |