Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels for Thermal Transfer Printers
These water dissolvable labels can be washed away without leaving behind any residue.
95.50€ - 147.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrylic |
Color | White |
Acabado | Matte |
Material | Paper (B-403) |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17281654
|
Brady™
198759 |
19 mm | 1 | 22.2 mm | 38.1 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17169180
|
Brady™
198760 |
25,4 mm | 1 | 28,6 mm | 50,8 mm |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15955760
|
Brady™
198762 |
50.8 mm | 1 | 54 mm | 76.2 mm |
95.50€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15965760
|
Brady™
198764 |
50,8 mm | 1 | 54 mm | 101,6 mm |
106.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
The water dissolvable paper label is self-adhesive and extremely easy to apply. Exposing the label to warm water will completely dissolve it within 30 seconds, without damage to the surface it was applied to.
- Leaves no residue
- Reduces labor required to remove labels
- Reduces maintenance to filters and drains
- Enables easy reidentification of reusable items in a range of industries
Especificaciones
Not Autoclavable | |
White | |
Paper (B-403) | |
Non-sterile | |
BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus Series Label Printers, IP™ Series Printer, THT 76 mm Core Printers | |
0.076 mm |
Acrylic | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking | |
-70°C to +100°C |