Learn More
Brand™ Micropipeta IntraMARK&Trade; desechable
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN EN ISO 7550. Las micropipetas desechables BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ incluyen marca de anillo y cuentan con marcado CE conforme a la directiva IVD 98/79 CE. Todas las superficies se han pulido al fuego para ofrecer suavidad y minimizar el desgaste del adaptador de pipetas. Codificadas por colores según ISO para una identificación clara.
Marca: Brand™ 708709
Detalles adicionales : Peso : 0.43200kg
Descripción
- Con marca anular
- Conforme a DIN ISO 7550
- Calibrado para contener (TC, In)
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE.
- Las superficies internas y externas pulidas al fuego son especialmente lisas
- El extremo de aspiración también está pulido al fuego para minimizar el desgaste del adaptador de pipetas
- Código de colores según ISO para una identificación clara.
Especificaciones
≤±0,25% | |
DIN ISO7550, directiva IVD 98/79 Marcado CE | |
Vidrio | |
Naranja | |
Sí |
Para el almacenamiento | |
Marcas en 10 μl | |
250/caja | |
125 mm |