Learn More
Brand™ Micropipeta IntraMARK&Trade; desechable
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con las normas DIN EN ISO 7550. Las micropipetas desechables BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ incluyen marca de anillo y cuentan con marcado CE conforme a la directiva IVD 98/79 CE. Todas las superficies se han pulido al fuego para ofrecer suavidad y minimizar el desgaste del adaptador de pipetas. Codificadas por colores según ISO para una identificación clara.
121.00€ - 239.00€
Especificaciones
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad DIN ISO7550, directiva IVD 98/79 Marcado CE
Material Vidrio
Longitud (métrico) 125 mm
Desechables
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Color Exactitud Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Exactitud Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11728208
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708728
Rojo ≤±0,25% Marcas en 20 y 40 μl
136.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11738208
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708745
Azul ≤±0,25% Marcas en 50 y 100 μl
136.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15212599
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708722
Blanco ≤±0,25% Marcas en 25 μl
131.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15222599
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708733
Verde ≤±0,25% Marcas en 50 μl
142.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15744037
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708707
Blanco ≤±0,30 % Marcas de 1/2/3/4/5 μl
239.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15754037
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708709
Naranja ≤±0,25% Marcas en 10 μl
184.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17212814
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708757
Rojo ≤±0,25 % Marcas a 200 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11748208
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708757
Rojo ≤±0,25 % Marcas a 200 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15202599
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708718
Negro ≤±0,25% Marcas en 20 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15232599
Ver documentos Detalles de la promoción
Brand™
708744
Azul ≤±0,25% Marcas en 100 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Con marca de anillo
  • Cumple con DIN ISO 7550
  • Calibrada para contener (TC, In).
  • Marcado CE de acuerdo con la directiva IVD 98/79 CE.
  • Las superficies internas y externas pulidas al fuego son especialmente lisas
  • El extremo de aspiración también está pulido al fuego para minimizar el desgaste del adaptador de pipetas
  • Código de colores según ISO para una identificación clara.
Especificaciones
Especificaciones
Para el almacenamiento
Vidrio
DIN ISO7550, directiva IVD 98/79 Marcado CE
125 mm