Learn More
Kartell™ Bidón de medición de polipropileno
Diseñado con punta delgada para garantizar la precisión en la transferencia de muestras.
33.75€ - 116.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE–IVD |
---|---|
Material | Polietileno |
Graduado | Sí |
Graduaciones | 0,5 ml |
Cantidad | 500/paq. |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11373794
|
Kartell™
8833500 |
153,4 mm | 4 ml | No estéril |
44.35€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10676035
|
Kartell™
0033400 |
154 mm | 3 ml | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12583237
|
Kartell™
8833700 |
152,19 mm | 3 ml | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Diseño de una pieza con punta estrecha para transferencias precisas a prueba de fugas
- Las pipetas estériles están envueltas individualmente
- Graduaciones moldeadas permanentes para medir líquido
- Construcción de polietileno flexible
- Depósito de perilla para facilitar el apriete y la expulsión
Especificaciones
CE–IVD | |
Sí | |
500/paq. | |
Forma de bombilla | |
Sí |
Polietileno | |
0,5 ml | |
Delgado | |
Pipeta Pasteur |