Learn More
Kartell™ Bidón de medición de polipropileno
Diseñado con punta delgada para garantizar la precisión en la transferencia de muestras.
Marca: Kartell™ 8833500
Detalles adicionales : Peso : 0.58500kg
Descripción
- Fabricados en polietileno
- Con perilla y graduaciones
- Pipetas estériles envasadas individualmente
- Pipetas no estériles disponibles en paquetes variados
Especificaciones
CE–IVD | |
No estéril | |
0,5 ml | |
Delgado | |
4 ml | |
Pipeta Pasteur |
Polietileno | |
Sí | |
500/paq. | |
Forma de bombilla | |
153,4 mm | |
Sí |