Learn More
HUBER Displacement Insert
For use with refrigeration bath circulators
Marca: HUBER 6050
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
Descripción
Inserto de desplazamientoEspecificaciones
CC-510, CC-515, CC-905, CC-905 W, CC-906 W | |
Inserto de desplazamiento | |
245 mm |