Learn More
HUBER Displacement Insert
For use with refrigeration bath circulators
514.10€ - 843.76€
Especificaciones
Tipo Inserto de desplazamiento
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10794616
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
31973
124 mm CC-308 B
570.28€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10412142
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6818
172 mm Ministat 125/230 W
552.26€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10407863
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6819
162 mm Ministat 230/230 W
552.26€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10007852
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6820
194 mm Ministat 240/240 W
566.04€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10561073
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6050
245 mm CC-510, CC-515, CC-905, CC-905 W, CC-906 W
843.76€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10334475
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6043
260 mm CC-315B
601.02€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10093772
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6049
265 mm CC-510 W, CC-515 W, CC-520 W, CC-525 W, CC-820/w, CC-510
750.48€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10781664
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6293
275 mm CC-410, CC-410 wl
843.76€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10232635
Ver documentos Detalles de la promoción
HUBER
6041
85 mm CC-205B
514.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Displacement insert
Especificaciones
Especificaciones
Inserto de desplazamiento