Learn More
HUBER Displacement Insert
For use with refrigeration bath circulators
Marca:  HUBER 6049
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10093772
  • 750.48€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Inserto de desplazamiento
Especificaciones
Especificaciones
CC-510 W, CC-515 W, CC-520 W, CC-525 W, CC-820/w, CC-510
Inserto de desplazamiento
265 mm