Learn More
Helios Italquartz Dishes for Mahler Bomb Calorimeter, Transparent
Dishes for Mahler Bomb Calorimeter constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
Marca: Helios Italquartz 61P00063
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Transparente
- Adecuados para su uso en la bomba calorimétrica de Mahler
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Transparente, borde en 25 mm | |
Forma redonda | |
Bomba calorimétrica de Mahler | |
20 mm |
Cuarzo | |
Placa de evaporación | |
20 mm |