Learn More
Sulfóxido de dimetilo, para HPLC, Fisher Chemical
68.70€ - 387.00€
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6OS |
Peso molecular (g/mol) | 78.13 |
Número MDL | MFCD00002089 |
Clave InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
SMILES | CS(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10500151
|
Fisher Chemical
D/4125/PB07 |
250 mL |
68.70€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10122140
|
Fisher Chemical
D/4125/PB08 |
500 mL |
93.30€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10387791
|
Fisher Chemical
D/4125/PB17 |
2.5 l |
387.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
CS(C)=O |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 |
Especificaciones
18.4°C | |
Incolora | |
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico | |
C2H6OS | |
0.55mbar at 20°C | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 |
67-68-5 | |
189°C | |
Líquido | |
MFCD00002089 | |
1.98 mPaS at 25°C | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
metansulfinilmetano | |
679 | |
78.13g/mol |