Learn More
Dimetilsulfóxido, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10122140 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2.5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
250 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10122140 500 mL 500 ML
10500151 250 mL 250 ML
10387791 2.5 l 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122140 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4125/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión 18,4 °C
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.98 mPaS at 25°C
Punto de ebullición 189°C
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol