Learn More
Dimetilsulfóxido, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10500151 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2.5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
250 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10500151 250 mL 250 ML
10122140 500 mL 500 ML
10387791 2.5 l 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10500151 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4125/PB07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.87€
    70.10€ / 250 ml
    Ahorro 11.77€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión 18,4 °C
Color Incolora
Cantidad 250 mL
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 0,55mbar a 20 °C
Viscosidad 1,98 mPaS a 25 °C
Punto de ebullición de 189 °C
Nombre IUPAC metanosulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78,13g/mol