Learn More
Dimetil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.50€ - 575.00€
CAS | 131-11-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H10O4 |
Peso molecular (g/mol) | 194.19 |
Número MDL | MFCD00008425 |
Clave InChI | NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm |
PubChem CID | 8554 |
ChEBI | CHEBI:4609 |
Nombre IUPAC | dimetil benceno-1,2-dicarboxilato |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10306700
|
Thermo Scientific Acros
116642500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
24.50€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10477680
|
Thermo Scientific Acros
116640010 |
1 L | Frasco de vidrio |
54.20€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10367673
|
Thermo Scientific
116640025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
111.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10657953
|
Thermo Scientific Acros
116640250 |
25 L | Bidón de metal |
575.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
131-11-3 | |
194.19 | |
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N | |
8554 | |
dimetil benceno-1,2-dicarboxilato |
C10H10O4 | |
MFCD00008425 | |
dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm | |
CHEBI:4609 | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC |
Especificaciones
Dimethyl phthalate | |
1.1900g/mL | |
150°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.5140 to 1.516 | |
09, 797 | |
1.19 | |
Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with organic solvents,insoluble in paraffinic hydrocarbons,slightly soluble in mineral oil | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC | |
194.19 | |
CHEBI:4609 | |
194.19 | |
Líquido |
131-11-3 | |
282°C | |
Auténtico | |
C10H10O4 | |
MFCD00008425 | |
15, 3279 | |
dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm | |
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N | |
dimetil benceno-1,2-dicarboxilato | |
8554 | |
17 mPa.s (20°C) | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 205-011-6
RUO – Research Use Only