Learn More
Dimetil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306700 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10477680 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10367673 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10657953 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10306700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116642500
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-11-3
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00008425
Clave InChI NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl phthalate
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 282°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5140 to 1.516
Cantidad 250 mL
Beilstein 09, 797
Índice Merck 15, 3279
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with organic solvents,insoluble in paraffinic hydrocarbons,slightly soluble in mineral oil
Viscosidad 17 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido