Learn More
Dimetil ftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10477680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477680 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10306700 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10367673 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10657953 25 L Bidón de metal 25 LT
4 options
Código de producto. 10477680
Marca: Thermo Scientific Acros 116640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-11-3
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00008425
Clave InChI NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl phthalate
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 282°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5140 to 1.516
Cantidad 1 L
Beilstein 09, 797
Índice Merck 15, 3279
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with organic solvents,insoluble in paraffinic hydrocarbons,slightly soluble in mineral oil
Viscosidad 17 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido