Learn More
Sulfona de fenilo difluorometilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041701
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
1535-65-5
C7H6F2O2S
192.18
MFCD01050170
LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
difluoromethyl sulfonyl benzene, difluoromethyl phenyl sulfone, difluoromethanesulfonylbenzene, phenyl difluoromethyl sulfone, benzene, difluoromethyl sulfonyl, difluoromethyl sulfonylbenzene, difluoro-methanesulfonyl-benzene, difluoromethyl sulfonyl-benzene
11816356
difluorometilsulfonilbenceno
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(F)F
1535-65-5
C7H6F2O2S
192.18
MFCD01050170
LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
difluoromethyl sulfonyl benzene, difluoromethyl phenyl sulfone, difluoromethanesulfonylbenzene, phenyl difluoromethyl sulfone, benzene, difluoromethyl sulfonyl, difluoromethyl sulfonylbenzene, difluoro-methanesulfonyl-benzene, difluoromethyl sulfonyl-benzene
11816356
difluorometilsulfonilbenceno
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(F)F
Used as a reagent for the nucleophilic difluoro(phenylsulfonyl)methylation of carbonyls and fluorination. Reagent used for reductive silylation and the preparation of trifluoro- and difluoromethylsilanes by reductive coupling of fluoromethyl sulfones, sulfoxides and sulfides with chlorosilanes, fluoroalkylation/chloroalkylation of α,β-enones, arynes, acetylenic ketones and other Michael acceptors, difluoromethylation of primary alkyl halides via nucleophilic substitution-reductive desulfonylation. Also used as reagent in preparation of α-difluoromethyl amines via stereo selective (phenylsulfonyl)difluoromethylation of chiral sulfinyl aldimines and Anti-difluoropropanediols via potassium tert-butoxide-catalyzed difluoromethylenation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como reactivo para la difluoro(fenilsulfonil)metilación nucleífilica de carbonilo y la fluorinación. Reactivo utilizado para la sililación reductiva y la preparación de trifluorosilanos y difluorometilsilanos por acoplamiento reductor desulfones de fluorometilo, sulfoxidas y sulfuros con clorosilanos, fluoroalquilación/cloroalquilación de α,β-enonas, arinos, cetonas acetilénicas y otros aceptores de Michael, difluorometilación de haluros de alquilo primarios mediante la desulfonilación substituto-reductiva nucleófila. También se utiliza como reactivo en la preparación de aminas de α-difluorometilo mediante la (fenilsulfonil)difluorometilación selectiva estéreo de aldiminas de sulfinilo quiral y antidifluoropropanedioles a través de la difluorometilenación de aldehídos catalizada por terc-butióxido de potasio.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Difluoromethyl phenyl sulfone
Punto de fusión 24°C to 25°C
Densidad 1.324
Índice de refracción 1.5
Cantidad 250 mg
Beilstein 2259218
Información de solubilidad Soluble in chloroform and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.18
Porcentaje de pureza 95%