Learn More
μ-Diclorotetraetileno dirodio(i), Thermo Scientific Chemicals
96.70€ - 699.00€
CAS | 12081-16-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H16Cl2Rh2 |
Peso molecular (g/mol) | 388.93 |
Número MDL | MFCD00013206 |
Clave InChI | OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i |
PubChem CID | 45357812 |
Nombre IUPAC | bis(chlororhodium); tetrakis(ethene) |
SMILES | Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C |
Produktcode | Marke | Cantidad | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10144120
|
Thermo Scientific Acros
197591000 |
100 mg | Frasco de vidrio |
96.70€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10026093
|
Thermo Scientific
197590010 |
1 g | Frasco de vidrio |
699.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12081-16-2 | |
388.93 | |
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L | |
45357812 | |
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C |
C8H16Cl2Rh2 | |
MFCD00013206 | |
chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i | |
bis(chlororhodium); tetrakis(ethene) |
Spezifikation
µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I) | |
Óxido | |
C8H16Cl2Rh2 | |
chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i | |
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L | |
bis(chlororhodium); tetrakis(ethene) | |
45357812 | |
Polvo o trozos cristalinos |
12081-16-2 | |
Auténtico | |
MFCD00013206 | |
Solubility in water: insoluble | |
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C | |
388.93 | |
388.92 |
Sicherheit und Handhabung
SENSIBLE AL AIRE
missing translation for 'einecsNumber' : 235-145-0
RUO - Para uso exclusivo en investigación