Learn More
μ-Diclorotetraetileno dirodio(i), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10026093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10026093 1 g Frasco de vidrio 1 g
10144120 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10026093 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 197590010
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12081-16-2 | C8H16Cl2Rh2 | 388.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12081-16-2
Fórmula molecular C8H16Cl2Rh2
Peso molecular (g/mol) 388.93
Número MDL MFCD00013206
Clave InChI OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
PubChem CID 45357812
Nombre IUPAC eteno;rodio;dicloruro
SMILES Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Color Óxido
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.92
Forma física Polvo o trozos cristalinos