Learn More
μ-Diclorotetraetileno dirodio(i), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10144120 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10026093 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10144120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197591000
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12081-16-2 | C8H16Cl2Rh2 | 388.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12081-16-2
Fórmula molecular C8H16Cl2Rh2
Peso molecular (g/mol) 388.93
Número MDL MFCD00013206
Clave InChI OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
PubChem CID 45357812
Nombre IUPAC eteno;rodio;dicloruro
SMILES Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Color Óxido
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.92
Forma física Polvo o trozos cristalinos