Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtro de tierra diatomáceo, discos, grado 470
Fabricado de celulosa y tierra de diatomeas y una capacidad de separación mucho mejor que los papeles de celulosa pura a la misma velocidad de filtración.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-606-110
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922970
  • 55.30€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Retiene rápidamente las partículas más finas a altos caudales.
  • Adecuados para los siguientes campos:
    • aclaración de cerveza, vino, orina durante prueba refractométrica o de espectrofotometría.
    • Filtración de precipitados semicoloidales más finos, por ejemplo, los constituidos de proteínas, arcilla o bario precipitado en frío
    • Preparación de muestras analíticas.
  • No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
Especificaciones
140 g/m2
Celulosa y tierra de diatomeas
470
0,32 mm
Disco
De 80 s
100/paq.
110 mm