Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtro de tierra diatomáceo, discos, grado 470
Fabricado de celulosa y tierra de diatomeas y una capacidad de separación mucho mejor que los papeles de celulosa pura a la misma velocidad de filtración.
39.90€ - 201.00€
Especificaciones
Peso base | 140 g/m2 |
---|---|
Formato | Disco |
Material | Celulosa y tierra de diatomeas |
Velocidad de filtración | De 80 s |
Grado | 470 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-090 |
90 mm |
39.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15922970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-110 |
110 mm |
55.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15932970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-125 |
125 mm |
67.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15942970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-150 |
150 mm |
132.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15952970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-185 |
185 mm |
201.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Retiene rápidamente las partículas más finas a altos caudales.
- Adecuado para lo siguiente:
- aclaración de cerveza, vino, orina durante prueba refractométrica o de espectrofotometría.
- Filtración de precipitados semicoloidales más finos, por ejemplo, los constituidos de proteínas, arcilla o bario precipitado en frío
- Preparación de muestras analíticas.
- Envasado a granel, no estéril.
Especificaciones
140 g/m2 | |
Celulosa y tierra de diatomeas | |
470 | |
0,32 mm |
Disco | |
De 80 s | |
100/paq. |