Learn More
Di-n-octil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.20€ - 431.00€
CAS 2690-08-6
Número MDL MFCD00009566
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11499086
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17955.14
25 g
48.20€
25 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11409096
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17955.22
100 g
125.00€
100 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11419096
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17955.36
500 g
431.00€
500 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Solubilidad en agua, 0,004678 mg/l a 25°C (est.)
Notas
Sensible a la humedad del aire.& Almacenar lejos de ácidos, agentes oxidantes, aire, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
2690-08-6
MFCD00009566
Especificaciones
Di-n-octyl sulfide
0°C to 1°C
179°C to 180°C (10 mmHg)
Stench
1.4624
1701624
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
1-octilsulfaniloctano
75901
97%
2690-08-6
0.844
160°C (320°F)
C16H34S
MFCD00009566
dioctyl sulfide, di-n-octyl sulfide, octane, 1,1'-thiobis, octyl sulfide, n-octyl sulfide, dioctyl thioether, 1-octylsulfanyl octane, 9-thiaheptadecane, di-n-octylsulfide, dioctylsulfane
CCCCCCCCSCCCCCCCC
258.51
258.51
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-259-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes