Learn More
Di-n-octil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11419096 500 g 500 g
11499086 25 g 25 g
11409096 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11419096
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17955.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2690-08-6 | C16H34S | 258.51 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Solubilidad en agua, 0,004678 mg/l a 25°C (est.)
Notas
Sensible a la humedad del aire.& Almacenar lejos de ácidos, agentes oxidantes, aire, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2690-08-6
Número MDL MFCD00009566
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-octyl sulfide
Punto de fusión 0°C to 1°C
Densidad 0.844
Punto de ebullición 179°C to 180°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Olor Stench
Fórmula molecular C12H17NO
Índice de refracción 1.4624
Cantidad 500 g
Beilstein 1701624
Sinónimo benzamide, n,n-diethyl-4-methyl, p-deta, n,n-diethyl-p-toluamide, p-toluamide, n,n-diethyl, p-deet, unii-i8bwy8k43u, i8bwy8k43u, n,n-diethyl-4-methyl-benzamide, p-toluamide,n-diethyl, n,n-diethyl-4-toluamide
Clave InChI PUZORFQMRDHKBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-metilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 191.27
PubChem CID 75946
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.51
Porcentaje de pureza 97%