Learn More
Di-n-octil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Solubilidad en agua, 0,004678 mg/l a 25°C (est.)
Notas
Sensible a la humedad del aire.& Almacenar lejos de ácidos, agentes oxidantes, aire, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Di-n-octyl sulfide |
| Punto de fusión | 0°C to 1°C |
| Densidad | 0.844 |
| Punto de ebullición | 179°C to 180°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
| Olor | Stench |
| Fórmula molecular | C16H34S |
| Índice de refracción | 1.4624 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1701624 |
| Show More |