missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DHX57 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DHX57 |
---|---|
Concentración | 0.39 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823005
|
Proteintech
24525-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813005
|
Proteintech
24525-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody reacts with 150 kDa DHX57 protein.
Probable ATP-binding RNA helicase.Especificaciones
DHX57 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6P158 | |
90957 | |
DHX57 Fusion Protein Ag21743 | |
Primary | |
-20°C | |
DHX57 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DDX57, DEAH box protein 57, DHX57 | |
DHX57 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |