Learn More
DHX57 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24525-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813005
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This antibody reacts with 150 kDa DHX57 protein.
Probable ATP-binding RNA helicase.
Especificaciones
Especificaciones
DHX57
Polyclonal
Unconjugated
DHX57
DDX57, DEAH box protein 57, DHX57
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
90957
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6P158
DHX57
DHX57 Fusion Protein Ag21743
150 μL