Learn More
Desmoglein-1 Mouse, Clone: DSG1/1733, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1828-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939897
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Desmoglein-1
Cell surface
DSG1/1733
Unconjugated
NP_001933
Mouse
150kDa (precursor) ;160kDa (mature)
Protein A/G Purified
RUO
1828
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
DSG1
Recombinant human desmoglein-1 protein fragment corresponding to intracellular domain
A431 or A-375 cells. Skin
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.