Learn More
Desmoglein-1 Mouse, Clone: DSG1/1733, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 549.15€
Especificaciones
| Antígeno | Desmoglein-1 |
|---|---|
| Clon | DSG1/1733 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15929897
|
EnquireBio
1828-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15939897
|
EnquireBio
1828-MSM3-P1 |
100 μg |
549.15€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Desmoglein-1 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 1828 | |
| Recombinant human desmoglein-1 protein fragment corresponding to intracellular domain | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 150kDa (precursor) ;160kDa (mature) |
| DSG1/1733 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001933 | |
| DSG1 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| A431 or A-375 cells. Skin |