Learn More
MP Biomedicals™ Deoxycholic Acid, Sodium Salt
Deoxycholic Acid, Sodium Salt is an anionic detergent used to solubilize membrane-bound proteins.
Marca: MP Biomedicals™ 0210290690
Detalles adicionales : CAS : 302-95-4 Peso : 2.26800kg
Descripción
Ácido desoxicólico, la sal sódica es un detergente aniónico útil para la extracción de receptores de membrana y otras proteínas de membrana plasmática y para el aislamiento de núcleos. El ácido desoxicólico se ha utilizado en un procedimiento modificado para recuperar entre el 40 y el 80 % de una proteína a partir de una solución de 1 μg/ml.
Especificaciones
Blanco | |
302-95-4 | |
C24H39NaO4 | |
Polvo | |
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C | |
414.56 |
Detergente | |
414.55 | |
MFCD00064139 | |
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M | |
sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate | |
500 g |
Seguridad y manipulación
- Deoxycholic Acid Sodium Salt Monohydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Deoxycholic Acid Sodium Salt Monohydrate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.