missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Deoxycholic Acid, Sodium Salt
Deoxycholic Acid, Sodium Salt is an anionic detergent used to solubilize membrane-bound proteins.
56.45€ - 591.48€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | Detergente |
CAS | 302-95-4 |
Fórmula molecular | C24H39NaO4 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.55 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11486292
|
MP Biomedicals™
0210290625 |
25 g |
56.45€
25 g |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11496292
|
MP Biomedicals™
0210290680 |
100 g |
165.36€
100 g |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11406302
|
MP Biomedicals™
0210290690 |
500 g |
591.48€
500 g |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Deoxycholic acid, sodium salt is an anionic detergent useful for the extraction of membrane receptors and other plasma membrane proteins and for nuclei isolation.
- Deoxycholic acid has been used in a modified procedure to recover 40 to 80% of a protein from a 1 μg/mL solution.
Especificaciones
Blanco | |
302-95-4 | |
414.55 |
Detergente | |
C24H39NaO4 | |
Polvo |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.