Learn More
OHAUS™ Lavado Defender™ 3000: báscula de sobremesa I-D33 (UE)
Básculas de sobre mesa lavable en acero inoxidable para aplicaciones industriales básicas
Marca: OHAUS™ 30684777
Detalles adicionales : Peso : 12.34000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Descripción
- Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
- En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
- Esta báscula industrial cuenta con una plataforma y un bastidor de acero inoxidable 304, célula de carga IP67.
- El indicador cuenta con una carcasa de acero inoxidable 304 con protección de lavado IP66 con soporte de montaje.
- Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
- Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
Especificaciones
100 horas con batería recargable | |
RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet | |
60 kg | |
355 x 305 mm | |
D33XW60C1R6 | |
De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación | |
491 x 305 x 569 mm |
Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida) | |
Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP66, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes | |
LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor | |
10 g | |
IP66 | |
Pesaje, control de peso, recuento, totalización. | |
12,4 kg |