Learn More
OHAUS™ Lavado Defender™ 3000: báscula de sobremesa I-D33 (UE)
Básculas de sobre mesa lavable en acero inoxidable para aplicaciones industriales básicas
835.00€ - 1550.00€
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Batería, tipo Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)
Tipo de conexión RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
Estructura Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP66, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
Tipo de pantalla LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Modelo Legibilidad Capacidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Legibilidad Capacidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
17525815
Ver documentos Detalles de la promoción
OHAUS™
30684775
D33XW15C1R6 2 g 15 kg 491 x 305 x 569 mm
835.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
17535815
Ver documentos Detalles de la promoción
OHAUS™
30684776
D33XW30C1R6 5 g 30 kg 491 x 305 x 569 mm
865.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
17545815
Ver documentos Detalles de la promoción
OHAUS™
30684777
D33XW60C1R6 10 g 60 kg 491 x 305 x 569 mm
865.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
17555815
Ver documentos Detalles de la promoción
OHAUS™
30684778
D33XW60C1L7 10 g 60 kg 688 x 420 x 922 mm
1160.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
17565815
Ver documentos Detalles de la promoción
OHAUS™
30684779
D33XW150C1L7 20 g 150 kg 688 x 420 x 922 mm
1160.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
17575815
Ver documentos Detalles de la promoción
OHAUS™
30684780
D33XW150C1X7 20 g 150 kg 787 x 500 x 922 mm
1550.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
17585815
Ver documentos Detalles de la promoción
OHAUS™
30684781
D33XW300C1X7 50 g 300 kg 787 x 500 x 922 mm
1550.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los resultados se muestran claramente en la gran pantalla LCD retroiluminada. En el modo de control de peso, la pantalla cambia de color (amarillo / verde / rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del rango de peso objetivo.
  • Esta resistente báscula industrial cuenta con un plato, un marco y columna de acero inoxidable 304, célula de carga IP67. El indicador cuenta con carcasa de acero inoxidable 304 protección contra lavado IP66 y soporte de montaje.
  • Cuenta con aplicaciones para recuento de piezas, pesada de chequeo y totalización. Incluye RS232 con dispositivo USB o Ethernet opcionales para impresión o conectividad de datos. Los modelos aprobados están equipados con la solución EasyConnect™.
Especificaciones
Especificaciones
100 horas con batería recargable
RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor
De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)
Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP66, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
IP66
Pesaje, control de peso, recuento, totalización.