Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Elija la elección óptima para los laboratorios de gran actividad: las plataformas específicas Thermo Scientific™ MaxQ™, que son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 3523-49
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12796688
  • 1170.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija la opción óptima para los laboratorios de gran actividad con las plataformas específicas Thermo Scientific™ para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000. Las plataformas específicas Thermo Scientific MaxQ son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad. Los agitadores, plataformas y accesorios MaxQ ofrecen una innovación, fiabilidad y precisión excepcionales.
Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer capacidad máxima.
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma ajustable para recipientes
28 x 33 cm (11 x 13 in)
28 cm
33 cm
Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508
Certificado de análisis (COA), Certificado de conformidad (COC)
11 in.
13 in
Plataforma ajustable para recipientes