Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas específicas para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000
Elija la elección óptima para los laboratorios de gran actividad: las plataformas específicas Thermo Scientific™ MaxQ™, que son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad.
494.00€ - 2075.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10727831
|
Thermo Scientific™
0001643000 |
Matraz Erlenmeyer | 28 x 33 cm (11 x 13 in) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador |
2075.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10487893
|
Thermo Scientific™
3523-46 |
Plataforma de agitación Bandeja | 28 x 33 cm (11 x 13 in) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Agitador |
494.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12796688
|
Thermo Scientific™
3523-49 |
Plataforma ajustable para recipientes | 28 x 33 cm (11 x 13 in) | Agitador MaxQ™ 2000, 2506, 2508 |
1170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10783504
|
Thermo Scientific™
3524-46 |
Plataforma Utility Tray | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000 y 6000 Shaker |
600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10134333
|
Thermo Scientific™
3524-60 |
Plataforma ajustable para recipientes | 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) | MaxQ™ 4000 y 6000 Agitadores |
1390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Elija la opción óptima para los laboratorios de gran actividad con las plataformas específicas Thermo Scientific™ para agitadores MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000. Las plataformas específicas Thermo Scientific MaxQ son especiales para cada modelo y se suministran con las pinzas ya instaladas para maximizar su capacidad. Los agitadores, plataformas y accesorios MaxQ ofrecen una innovación, fiabilidad y precisión excepcionales.
Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer capacidad máxima.